Få mere at vide
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthrlin, TRC
Artikelnummer. 30455471
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30455471 2.5 g 2.5g
30453849 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30455471 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3057432.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1660-93-1
Molekylær formel C16H16N2
Molekylvægt (g/mol) 236.31
Synonym 3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-diazaphenanthrene, 3,4,7,8-Tetramethyl-o-phenanthroline, 3,4,7,8-Tetramethylphenanthroline
SMIL Cc1cnc2c(ccc3c(C)c(C)cnc23)c1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C16H16N2/c1-9-7-17-15-13(11(9)3)5-6-14-12(4)10(2)8-18-16(14)15/h5-8H,1-4H3