Få mere at vide
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthrolin, 98+%
Artikelnummer. 11986611 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11986611 5 g Glasflaske 5g
10317690 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11986611 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 172220050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 1660-93-1 | C16H16N2 | 236,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1660-93-1
Molekylær formel C16H16N2
Molekylvægt (g/mol) 236.32
InChI nøgle NPAXPTHCUCUHPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-phenanthroline, 3,4,7,8-tetramethyl, 3,4,7,8-tetramethylphenanthroline, 3,4,7,8-tetramethyl-1, 10-phenanthroline, chembl99384, 3,4,7,8-tetramethyl-1,10 phenanthroline, 3,4,7,8-tetramethylpyridino 3,2-h quinoline, acmc-209dtn, 3,4,7,8-me4phenan, bidd:gt0406, 3,4,7,8-tetramethylphenantroline
PubChem CID 74265
IUPAC navn 3,4,7,8-tetramethyl-1,10-phenanthrolin
SMIL CC1=CN=C2C(=C1C)C=CC3=C(C(=CN=C32)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Smeltepunkt 277,0 °C til 280,0 °C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98 + %
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i 1,4-dioxan, acetone, dichlormethan,,n,n-dimethylformamid,n,n-dimethylacetamid,meth,anol
Formel vægt 236.32
Procent renhed 98+%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver