Få mere at vide
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline, 98+%
Artikelnummer. 10317690 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10317690 1 g Glasflaske 1g
11986611 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10317690 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 172220010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1660-93-1 | C16H16N2 | 236.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1660-93-1
Molekylær formel C16H16N2
Molekylvægt (g/mol) 236.32
InChI nøgle NPAXPTHCUCUHPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-phenanthroline, 3,4,7,8-tetramethyl, 3,4,7,8-tetramethylphenanthroline, 3,4,7,8-tetramethyl-1, 10-phenanthroline, chembl99384, 3,4,7,8-tetramethyl-1,10 phenanthroline, 3,4,7,8-tetramethylpyridino 3,2-h quinoline, acmc-209dtn, 3,4,7,8-me4phenan, bidd:gt0406, 3,4,7,8-tetramethylphenantroline
PubChem CID 74265
IUPAC navn 3,4,7,8-tetramethyl-1,10-phenanthrolin
SMIL CC1=CN=C2C(=C1C)C=CC3=C(C(=CN=C32)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Smeltepunkt 277.0°C to 280.0°C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in 1,4-dioxane,acetone,dichloromethane,,n,n-dimethylformamide,n,n-dimethylacetamide,meth,anol
Formel vægt 236.32
Procent renhed 98+%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver