Få mere at vide
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthrolin, 98+%
Artikelnummer. 11341297
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11341297 5 g 5g
11331297 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01482.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1660-93-1 | C16H16N2 | 236,318 g/mol
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthrolin virker som et metalchelaterende middel til overgangsmetalkatalyserede processer. Det bruges også til fremstilling af heteroleptisk kationisk iridium(III)-kompleks, dvs. 3,4,7,8-tetramethyl-1,10-phenanthrolin-bis[2-(2',4'-difluorphenyl)pyridin]iridium(III)hexafluorphosphat. Yderligere anvendes det som en ligand og danner dinukleære kobber(II)-hypocrellin B-komplekser. Ud over dette spiller det en vigtig rolle i dannelsen af tetraaqua(3,4,7,8-tetramethyl-1,10-phenanthrolin-kappa2N,N')zink(II)thiosulfatkompleks.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthrolin fungerer som et metalchelaterende middel til overgangsmetalkatalyserede processer. Det bruges også til fremstilling af heteroleptisk kationisk iridium(III)-kompleks, dvs. 3,4,7,8-tetramethyl-1,10-phenanthrolin-bis[2-(2)′ ,4′ -difluorphenyl)pyridin]iridium(III)hexafluorphosphat. Yderligere anvendes det som en ligand og danner dinukleære kobber(II)-hypocrellin B-komplekser. Ud over dette spiller det en vigtig rolle i dannelsen af tetraaqua(3,4,7,8-tetramethyl-1,10-phenanthrolin-kappa2N,N)′ )zink(II)thiosulfatkompleks.
Opløselighed Opløselig i 1,4-dioxan
, acetone, dichlormethan, N,N-dimethylformamid, N,N-dimethylacetamid, methanol og varm toluen.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1660-93-1
Molekylær formel C16H16N2
Molekylvægt (g/mol) 236.318
MDL nummer MFCD00004974
InChI nøgle NPAXPTHCUCUHPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-phenanthroline, 3,4,7,8-tetramethyl, 3,4,7,8-tetramethylphenanthroline, 3,4,7,8-tetramethyl-1, 10-phenanthroline, chembl99384, 3,4,7,8-tetramethyl-1,10 phenanthroline, 3,4,7,8-tetramethylpyridino 3,2-h quinoline, acmc-209dtn, 3,4,7,8-me4phenan, bidd:gt0406, 3,4,7,8-tetramethylphenantroline
PubChem CID 74265
IUPAC navn 3,4,7,8-tetramethyl-1,10-phenanthrolin
SMIL CC1=CN=C2C(=C1C)C=CC3=C(C(=CN=C32)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Smeltepunkt ∽280 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 171279
Opløselighedsinformation Opløselig i 1,4-dioxan, acetone, dichlormethan, N,N-dimethylformamid,N,N-dimethylacetamid, methanol og varm toluen.
Formel vægt 236.32
Procent renhed ≥98%