Få mere at vide
3',4',7,8-Tetramethoxyflavone, 97%
Artikelnummer. 11313277
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313277 250 mg 250mg
11303277 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13829.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 65548-55-2 | C19H18O6 | 342.347 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65548-55-2
Molekylær formel C19H18O6
Molekylvægt (g/mol) 342.347
MDL nummer MFCD00143001
InChI nøgle ZRLWYUNKZNRQLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',4',7,8-tetramethoxyflavone, 2-3,4-dimethoxyphenyl-7,8-dimethoxy-4h-chromen-4-one, 2-3,4-dimethoxyphenyl-7,8-dimethoxychromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-3,4-dimethoxyphenyl-7,8-dimethoxy, 2-3,4-dimethoxy-phenyl-7,8-dimethoxy-chromen-4-one, acmc-1b8pz, 7,8,3',4'-tetramethoxyflavone, 7,8-dimethoxy-2-3,4-dimethoxyphenyl-4h-chromen-4-one
PubChem CID 4033898
IUPAC navn 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-7,8-dimethoxychromen-4-on
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C(=C(C=C3)OC)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3',4',7,8-Tetramethoxyflavone
Smeltepunkt 206°C to 208°C
Mængde 250 mg
Beilstein 330821
Formel vægt 342.35
Procent renhed 97%