Få mere at vide
3',4',7,8-Tetrahydroxyflavone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3',4',7,8-Tetrahydroxyflavone |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O6/c16-9-3-1-7(5-12(9)19)13-6-11(18)8-2-4-10(17)14(20)15(8)21-13/h1-6,16-17,19-20H |
| Formel vægt | 286.0477 |