missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,4,6-Trichlorophthalic Acid, TRC

Artikelnummer. 30451388
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451388 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451388 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT77400525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,4,6-Trichlorophthalic Acid
CAS 62268-16-0
Molekylær formel C8H3Cl3O4
Mængde 25 g
Synonym 3,4,6-Trichloro-1,2-benzenedicarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H3Cl3O4/c9-2-1-3(10)6(11)5(8(14)15)4(2)7(12)13/h1H,(H,12,13)(H,14,15)
SMIL O=C(C1=C(C(O)=O)C(Cl)=C(Cl)C=C1Cl)O
IUPAC navn 3,4,6-trichlorophthalic acid
Molekylvægt (g/mol) 269.47
Formel vægt 267.91
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.