Få mere at vide
3,4,6-Trichlorophthalic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4,6-Trichlorophthalic Acid |
| CAS | 62268-16-0 |
| Molekylær formel | C8H3Cl3O4 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 3,4,6-Trichloro-1,2-benzenedicarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3Cl3O4/c9-2-1-3(10)6(11)5(8(14)15)4(2)7(12)13/h1H,(H,12,13)(H,14,15) |
| SMIL | O=C(C1=C(C(O)=O)C(Cl)=C(Cl)C=C1Cl)O |
| IUPAC navn | 3,4,6-trichlorophthalic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.47 |
| Formel vægt | 267.91 |