Få mere at vide
3,4,6-Trichlorocatechol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4,6-Trichlorocatechol |
| CAS | 32139-72-3 |
| Molekylær formel | C6 H3 Cl3 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3,4,6-Trichlorocatechol, 1,2-Benzenediol','3,4,6-trichloro-, Pyrocatechol','3,4,6-trichloro- (8CI), 3,4,6-Trichloro-1,2-benzenediol, 3,4,6-Trichloro-2-hydroxyphenol, 3,4,6-Trichlorocatechol, 3,4,6-Trichloropyrocatechol, 1,2-Benzenediol','3,4,6-trichloro-, Pyrocatechol','3,4,6-trichloro- (8CI), 3,4,6-Trichloro-1,2-benzenediol, 3,4,6-Trichloro-2-hydroxyphenol, 3,4,6-Trichloropyrocatechol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl3O2/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1,10-11H |
| SMIL | Oc1c(O)c(Cl)c(Cl)cc1Cl |
| IUPAC navn | 3,4,6-trichlorobenzene-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.446 |
| Formel vægt | 211.92 |