missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,4,6-Tri-O-benzyl-Beta-D-mannopyranose 1,2-(Methyl Orthoacetate), TRC

Artikelnummer. 30449218
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449218 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449218 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT769000100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,4,6-Tri-O-benzyl-beta-D-mannopyranose 1,2-(Methyl Orthoacetate)
CAS 16697-49-7
Molekylær formel C30H34O7
Mængde 100 mg
Synonym 1,2-O-(1-Methoxyethylidene)-3,4,6-tris-O-(phenylmethyl)-beta-D-mannopyranose
InChI formel InChI=1S/C30H34O7/c1-30(31-2)36-28-27(34-20-24-16-10-5-11-17-24)26(33-19-23-14-8-4-9-15-23)25(35-29(28)37-30)21-32-18-22-12-6-3-7-13-22/h3-17,25-29H,18-21H2,1-2H3/t25-,26-,27+,28+,29+,30?/m1/s1
SMIL COC1(C)O[C@@H]2O[C@H](COCc3ccccc3)[C@@H](OCc4ccccc4)[C@H](OCc5ccccc5)[C@@H]2O1
IUPAC navn (3aS,5R,6R,7S,7aS)-2-methoxy-2-methyl-6,7-bis(phenylmethoxy)-5-(phenylmethoxymethyl)-5,6,7,7a-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-b]pyran
Molekylvægt (g/mol) 506.59
Formel vægt 506.2305
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.