Få mere at vide
3,4,6-Tri-O-benzoyl-D-glucal, 97%
Artikelnummer. 15477118
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15477118 5 g 5g
15467118 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60637.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13322-90-2 | C27H22O7 | 458.466 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13322-90-2
Molekylær formel C27H22O7
Molekylvægt (g/mol) 458.466
MDL nummer MFCD00061643
InChI nøgle OZFFEFRJEYIEGH-SMIHKQSGSA-N
Synonym 3,4,6-tri-o-benzoyl-d-glucal, tri-o-benzoyl-d-glucal, 1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose 3,4,6-tribenzoate, 2r,3s,4r-3,4-bis benzoyloxy-3,4-dihydro-2h-pyran-2-yl methyl benzoate
PubChem CID 11134283
IUPAC navn [(2R,3S,4R)-3,4-dibenzoyloxy-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]methylbenzoat
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC2C(C(C=CO2)OC(=O)C3=CC=CC=C3)OC(=O)C4=CC=CC=C4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,6-Tri-O-benzoyl-D-glucal
Mængde 5 g
Formel vægt 458.46
Procent renhed 97%