Få mere at vide
3,4,6-Tri-O-acetyl-p-Nitrophenyl 2-Azido-2-deoxy-Alpha-D-galactopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4,6-Tri-O-acetyl-p-Nitrophenyl 2-Azido-2-deoxy-alpha-D-galactopyranoside |
| CAS | 1147438-51-4 |
| Molekylær formel | C18 H20 N4 O10 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-Nitrophenyl 2-Azido-2-deoxy-alpha-D-galactopyranoside 3,4,6-Triacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N4O10/c1-9(23)28-8-14-16(29-10(2)24)17(30-11(3)25)15(20-21-19)18(32-14)31-13-6-4-12(5-7-13)22(26)27/h4-7,14-18H,8H2,1-3H3/t14-,15-,16+,17-,18+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4R,5R,6R)-3,4-diacetyloxy-5-azido-6-(4-nitrophenoxy)oxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 452.372 |
| Formel vægt | 452.118 |