Få mere at vide
3,4,6-Tri-O-acetyl-D-glucal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358975
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358975 25 g 25g
11348975 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358975 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14103.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2873-29-2 | Molekylformel: C12H16O7 | Molekylvægt: 272,253 g/mol
3,4,6-Tri-O-acetyl-D-glucal fungerer som byggesten for syntesen af oligosaccharider i både opløsning og fast fase. Desuden bruges det i fremstillingen af D-arabino-1,5-anhydro-2-deoxy-hex-1-enitol.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
3,4,6-Tri-O-acetyl-D-glucal fungerer som byggesten for syntesen af oligosaccharider i både opløsning og fast fase. Desuden bruges det i fremstillingen af D-arabino-1,5-anhydro-2-deoxy-hex-1-enitol.
Opløselighed
Opløselig i kloroform og ethanol. Uopløselig i vand.
Bemærk
Fugtfølsom. Opbevar det et køligt sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2873-29-2
Molekylær formel C12H16O7
Molekylvægt (g/mol) 272.253
MDL nummer MFCD00063253
InChI nøgle LLPWGHLVUPBSLP-UTUOFQBUSA-N
Synonym tri-o-acetyl-d-glucal, 3,4,6-tri-o-acetyl-d-glucal, 2r,3s,4r-2-acetoxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl diacetate, d-glucal triacetate, 3,4,6-tri-o-acetyl-1,5-anhydro-2-deoxy-d-arabino-hex-1-enitol, arabino-hex-1-enitol, 1,5-anhydro-2-deoxy-, triacetate, tri-o-acetylglucal, triacetyl-d-glucal, 2r,3s,4r-3,4-bis acetyloxy-3,4-dihydro-2h-pyran-2-yl methyl acetate, tri-o-acetyl-glucal
PubChem CID 688303
IUPAC navn [(2R,3S,4R)-3,4-diacetyloxy-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]methylacetat
SMIL CC(=O)OCC1C(C(C=CO1)OC(=O)C)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,6-Tri-O-acetyl-D-glucal
Smeltepunkt 52 °C til 55 °C
Mængde 25 g
Beilstein 90781
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform og ethanol. Uopløselig i vand.
Optisk rotation −25° (c=1 i methanol)
Formel vægt 272.26
Procent renhed 98%