Få mere at vide
3,4,6-Tri-O-acetyl-D-galactal
Beskrivelse
3,4,6-Tri-O-acetyl-D-galactal er vigtig byggesten for både opløsnings- og fastfasesyntese af oligosaccharider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3,4,6-Tri-O-acetyl-D-galactal er vigtig byggesten for både opløsnings- og fastfasesyntese af oligosaccharider.
Opløselighed Opløseligt
i chloroform ved 10mg/ml
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4,6-Tri-O-acetyl-D-galactal |
| Smeltepunkt | 34 °C til 38 °C |
| Farve | Gul |
| Flammepunkt | >110 °C (235 °F) |
| Mængde | 10 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform ved 10 mg/ml |
| Formel vægt | 272.25 |
| Fysisk form | Olie eller fast form |