Få mere at vide
3,4,5-tris(Acetyloxy)benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4,5-tris(Acetyloxy)benzoic Acid |
| CAS | 6635-24-1 |
| Molekylær formel | C13H12O8 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3,4,5-Triacetoxybenzoic Acid, 3,4,5-Triacetyloxybenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O8/c1-6(14)19-10-4-9(13(17)18)5-11(20-7(2)15)12(10)21-8(3)16/h4-5H,1-3H3,(H,17,18) |
| SMIL | CC(=O)Oc1cc(cc(OC(=O)C)c1OC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 3,4,5-triacetyloxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.22 |
| Formel vægt | 296.0532 |