Få mere at vide
3,4,5-Trimethylphenol, 97%
Artikelnummer. p-7043823
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11337895
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L02911.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 527-54-8 | C9H12O | 136.194 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 527-54-8
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.194
MDL nummer MFCD00002305
InChI nøgle FDQQNNZKEJIHMS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10696
ChEBI CHEBI:38896
IUPAC navn 3,4,5-trimethylphenol
SMIL CC1=CC(=CC(=C1C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trimethylphenol
Smeltepunkt 104 °C til 108 °C
Lugt Phenol-like
Mængde 1 g
FN nummer UN2430
Beilstein 1907246
Synonym phenol, 3,4,5-trimethyl, 3,4,5-hemimellitenol, 1-hydroxy-3,4,5-trimethylbenzene, 5-hydroxy-1,2,3-trimethylbenzene, phenol,3,4,5-trimethyl, 3,5-hemimellitenol, 3,5-trimethylphenol, 3,4,5-trimethyl phenol, 3,4,5-trimethyl-phenol, acmc-1bhm2
Formel vægt 136.2
Procent renhed 97%