Få mere at vide
3,4,5-Trimethylaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4,5-Trimethylaniline |
| CAS | 1639-31-2 |
| Molekylær formel | C9 H13 N |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N/c1-6-4-9(10)5-7(2)8(6)3/h4-5H,10H2,1-3H3 |
| SMIL | Cc1cc(N)cc(C)c1C |
| IUPAC navn | 3,4,5-trimethylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.206 |
| Formel vægt | 135.1048 |