Få mere at vide
3,4,5-Trimethoxytoluen, TRC
Artikelnummer. 30454707
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30454707 10 g
1 options
Artikelnummer. 30454707 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79624510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trimethoxytoluene
CAS 6443-69-2
Molekylær formel C10H14O3
Mængde 10 g
Synonym 1,2,3-Trimethoxy-5-methylbenzene, 1-Methyl-3,4,5-trimethoxybenzene, 2,6-Dimethoxy-4-methylanisole, 3,4,5-Trimethoxy-1-methylbenzene, 3,4,5-Trimethoxytoluene, 5-Methyl-1,2,3-trimethoxybenzene, 5-Methylpyrogallol Trimethyl Ether
InChI formel InChI=1S/C10H14O3/c1-7-5-8(11-2)10(13-4)9(6-7)12-3/h5-6H,1-4H3
SMIL CC1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1
IUPAC navn 1,2,3-trimethoxy-5-methylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 182.22
Formel vægt 182.09