Få mere at vide
3,4,5-Trimethoxyphenylboronic acid, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10234402 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10234402 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10234402 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 359770010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4, 5-Trimethoxyphenylboronic acid
CAS 182163-96-8
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H13BO5
Mængde 1 g
Synonym 3,4,5-trimethoxybenzeneboronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl boronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl boranediol, 3,4,5-trimethoxylphenylboronic acid, boronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl, pubchem7894, acmc-1c5iu, ksc174i9j, 3,4,5-trimethoxy phenylboronic acid
InChI nøgle RULQUTYJXDLRFL-UHFFFAOYSA-N
SMIL B(C1=CC(=C(C(=C1)OC)OC)OC)(O)O
IUPAC navn (3,4,5-trimethoxyphenyl)boronic acid
Molekylvægt (g/mol) 212.008
PubChem CID 2734390
Formel vægt 212.01