Få mere at vide
3,4,5-Trimethoxyphenylacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic Acid |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O5/c1-14-8-4-7(6-10(12)13)5-9(15-2)11(8)16-3/h4-5H,6H2,1-3H3,(H,12,13) |
| Formel vægt | 226.0841 |