Få mere at vide
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic-alpha,alpha-d2 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic Acid-alpha,alpha-D2 |
| CAS | 344299-45-2 |
| Molekylær formel | C11 D2 H12 O5 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Benzeneacetic-d2 acid, 3,4,5-trimethoxy- (9 CI), (3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic-α,α-d2 Acid, 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic Acid-α,α-D2, 3,4,5-Trimethoxybenzeneacetic-d2 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H14O5/c1-14-8-4-7(6-10(12)13)5-9(15-2)11(8)16-3/h4-5 H,6H2,1-3H3,(H,12,13)/i6D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1 |
| IUPAC navn | 2,2-dideuterio-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.2382 |
| Formel vægt | 228.0967 g/mol |
| Vis mere |