Få mere at vide
3,4,5-Trimethoxyphenol, TRC
Artikelnummer. 30455124
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30455124 10 g
1 options
Artikelnummer. 30455124 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79589510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trimethoxyphenol
CAS 642-71-7
Molekylær formel C13 H24 N2 O
Mængde 10 g
Synonym 3,4,5-Trimethoxy-phenol, 3',4',5'-Trimethoxyphenol, Antiarol
InChI formel InChI=1S/C13H24N2O/c1-3-5-14-7-11-9-15(6-4-2)10-12(8-14)13(11)16/h11-12H,3-10H2,1-2H3
SMIL CCCN1CC2CN(CCC)CC(C1)C2=O
IUPAC navn 3,7-dipropyl-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonan-9-one
Molekylvægt (g/mol) 224.343
Formel vægt 224.189