Få mere at vide
3,4,5-Trimethoxyphenol, 98,5+%
Artikelnummer. 10285520 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10285520 5 g Glasflaske 5g
10295520 25 g Glasflaske 25g
11974751 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10285520 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 189140050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 642-71-7 | C9H12O4 | 184,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 642-71-7
Molekylær formel C9H12O4
Molekylvægt (g/mol) 184.19
MDL nummer MFCD00008389
InChI nøgle VTCDZPUMZAZMSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym antiarol, phenol, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy phenol, spectrum_000525, specplus_000623, spectrum3_001208, spectrum4_001487, spectrum5_000193, 3,4,5-trirnethoxyphenol, 3,4,5-trimethoxy-phenol
PubChem CID 69505
ChEBI CHEBI:2760
IUPAC navn 3,4,5-trimethoxyphenol
SMIL COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 3, 4, 5-Trimethoxyphenol
Navn note 98.5+%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 146.0°C to 149.0°C
Farve Brun til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)3C6H2OH
Mængde 5 g
Beilstein 06,1154
Formel vægt 184.19
Procent renhed 98.5+%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4,5-Trimethoxyphenol
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Consejos de prudencia
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.