Få mere at vide
3,4,5-Trimethoxyphenol, 97%
Artikelnummer. 11321317
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11321317 25 g 25g
11311317 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11321317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01527.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 642-71-7 | C9H12O4 | 184,191 g/mol
3,4,5-Trimethoxyphenol bruges som Flavonoid-lægemiddelmellemprodukter. Det bruges til forskning i medicinal-, kosmetik-, agrokemikalier og fødevareindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4,5-Trimethoxyphenol bruges som Flavonoid-lægemiddelmellemprodukter. Det bruges til forskning i medicinal-, kosmetik-, agrokemikalier og fødevareindustrien.
Opløselighed Opløselig i
chloroform.
Noter
Lysfølsom. Opbevares i mørke. Opbevares i en tæt lukket beholder. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted væk fra uforenelige stoffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 642-71-7
Molekylær formel C9H12O4
Molekylvægt (g/mol) 184.191
MDL nummer MFCD00008389
InChI nøgle VTCDZPUMZAZMSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym antiarol, phenol, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy phenol, spectrum_000525, specplus_000623, spectrum3_001208, spectrum4_001487, spectrum5_000193, 3,4,5-trirnethoxyphenol, 3,4,5-trimethoxy-phenol
PubChem CID 69505
ChEBI CHEBI:2760
IUPAC navn 3,4,5-trimethoxyphenol
SMIL COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trimethoxyphenol
Smeltepunkt 143 °C til 148 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1958573
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform.
Formel vægt 184.19
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.