Få mere at vide
3,4,5-Trimethoxyphenol, 97%
Artikelnummer. 11311317
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11311317 5 g 5g
11321317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01527.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 642-71-7 | C9H12O4 | 184,191 g/mol
3,4,5-Trimethoxyphenol bruges som Flavonoid-lægemiddelmellemprodukter. Det bruges til forskning i medicinal-, kosmetik-, agrokemikalier og fødevareindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4,5-Trimethoxyphenol bruges som Flavonoid-lægemiddelmellemprodukter. Det bruges til forskning i medicinal-, kosmetik-, agrokemikalier og fødevareindustrien.
Opløselighed Opløselig i
chloroform.
Noter
Lysfølsom. Opbevares i mørke. Opbevares i en tæt lukket beholder. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted væk fra uforenelige stoffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 642-71-7
Molekylær formel C9H12O4
Molekylvægt (g/mol) 184.191
MDL nummer MFCD00008389
InChI nøgle VTCDZPUMZAZMSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym antiarol, phenol, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy phenol, spectrum_000525, specplus_000623, spectrum3_001208, spectrum4_001487, spectrum5_000193, 3,4,5-trirnethoxyphenol, 3,4,5-trimethoxy-phenol
PubChem CID 69505
ChEBI CHEBI:2760
IUPAC navn 3,4,5-trimethoxyphenol
SMIL COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trimethoxyphenol
Smeltepunkt 143°C to 148°C
Mængde 5 g
Beilstein 1958573
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform.
Formel vægt 184.19
Procent renhed 97%