Få mere at vide
3,4,5-Trimethoxycinnaminsyre, overvejende trans, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4,5-Trimethoxycinnamic acid |
| Navn note | overvejende trans |
| Smeltepunkt | 126 °C til 128 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1537834 |
| Formel vægt | 238.24 |
| Procent renhed | 99% |