Få mere at vide
3,4,5-Trimethoxycinnaminsyre, overvejende trans, 99%
Artikelnummer. 11475103
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475103 25 g 25g
11485103 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475103 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12767.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 90-50-6 | C12H14O5 | 238,239 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-50-6
Molekylær formel C12H14O5
Molekylvægt (g/mol) 238.239
MDL nummer MFCD00004388
InChI nøgle YTFVRYKNXDADBI-SNAWJCMRSA-N
Synonym 3,4,5-trimethoxycinnamic acid, o-methylsinapic acid, 3,4,5-trimethoxyphenylacrylic acid, 3-3,4,5-trimethoxyphenyl acrylic acid, 3-3,4,5-trimethoxyphenyl-2-propenoic acid, 3,4,5-trimethoxy cinnamic acid, sinapic acid methyl ether, e-3-3,4,5-trimethoxyphenyl acrylic acid, cinnamic acid, 3,4,5-trimethoxy, 2e-3-3,4,5-trimethoxyphenyl acrylic acid
PubChem CID 735755
IUPAC navn (E)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-ensyre
SMIL COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trimethoxycinnamic acid
Navn note predominantly trans
Smeltepunkt 126°C to 128°C
Mængde 25 g
Beilstein 1537834
Formel vægt 238.24
Procent renhed 99%