Få mere at vide
3,4,5-Trimethoxycinnamic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16449356
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16449356 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16449356 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW012123
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 3,4,5-Trimethoxycinnamic acid is a phenylpropanoid isolated from the roots of Polygala tenuifolia WILLD, with anti-stress effect, prolonging the sleeping time in animals. 3,4,5-Trimethoxycinnamic acid increases expression of GAD65 and γ-subunit of GABAA receptor, but shows no effect on the amounts of α-, β-subunits.
3,4,5-Trimethoxycinnamic acid is a phenylpropanoid isolated from the roots of Polygala tenuifolia
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trimethoxycinnamic acid
CAS 90-50-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H14O5
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (419.74 mM; Need ultrasonic)
SMIL COC1=C(OC)C(OC)=CC(/C=C/C(O)=O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 238.24
Formel vægt 238.24
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation