Få mere at vide
3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O5/c1-13-7-4-6(10(11)12)5-8(14-2)9(7)15-3/h4-5H,1-3H3,(H,11,12) |
| Formel vægt | 212.0685 |
| Procent renhed | >95% |