Få mere at vide
3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051239
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051239 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051239 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0093.13
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid
CAS 118-41-2
Analyt- eller komponentnavne 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H12 O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Trimebutine Imp. B (EP), Trimethoprim Imp. J (EP), 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid, Trimebutine Maleate Impurity B, Trimethoprim Impurity J
InChI formel InChI=1S/C10H12O5/c1-13-7-4-6(10(11)12)5-8(14-2)9(7)15-3/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
SMIL COc1cc(cc(OC)c1OC)C(=O)O
IUPAC navn 3,4,5-trimethoxybenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 212.2
Mængde 100 mg
Formel vægt 212.0685 g/mol