Få mere at vide
3,4,5-trimethoxybenzoesyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10706161 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10706161 5 g Glasflaske 5g
10205290 100 g Plastflaske 100g
10336690 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10706161 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139930050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 118-41-2 | C10H12O5 | 212.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-41-2
Molekylær formel C10H12O5
Molekylvægt (g/mol) 212.2
MDL nummer MFCD00002501
InChI nøgle SJSOFNCYXJUNBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym eudesmic acid, gallic acid trimethyl ether, tri-o-methylgallic acid, trimethylgallic acid, benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy, veratric acid, 5-methoxy, unii-v5c9h0sc9f, 3,4,5-trimethoxy-benzoic acid, 5-methoxy-veratric acid, v5c9h0sc9f
PubChem CID 8357
ChEBI CHEBI:454991
IUPAC navn 3,4,5-trimethoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4, 5-Trimethoxybenzoic acid
Navn note 0.99
CAS min % 98.5
CAS Max % 100
Smeltepunkt 168.0°C to 172.0°C
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 225.0°C to 227.0°C (10.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 0.99
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)3C6H2CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 10, 481
Formel vægt 212.2
Procent renhed 0.99
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.