Få mere at vide
3,4,5-trimethoxybenzoesyre, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462427
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462427 100 g 100g
11472427 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11462427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14274.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 118-41-2 | C10H12O5 | 212.2 g/mol
3,4,5-Trimethoxybenzoesyre bruges som mellemprodukter i medicin og organisk syntese. Det fungerer som en metabolit af trimebutin. Det er meget udbredt til fremstilling af farvestoffer og blæk, fotografiske fremkaldere og bruges som astringerende midler i medicinsk.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4,5-Trimethoxybenzoesyre bruges som mellemprodukter i medicin og organisk syntese. Det fungerer som en metabolit af trimebutin. Det er meget udbredt til fremstilling af farvestoffer og blæk, fotografiske fremkaldere og bruges som astringerende midler i medicinsk.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, ethylether og chloroform. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-41-2
Molekylær formel C10H12O5
Molekylvægt (g/mol) 212.2
MDL nummer MFCD00002501
InChI nøgle SJSOFNCYXJUNBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym eudesmic acid, gallic acid trimethyl ether, tri-o-methylgallic acid, trimethylgallic acid, benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy, veratric acid, 5-methoxy, unii-v5c9h0sc9f, 3,4,5-trimethoxy-benzoic acid, 5-methoxy-veratric acid, v5c9h0sc9f
PubChem CID 8357
ChEBI CHEBI:454991
IUPAC navn 3,4,5-trimethoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid
Smeltepunkt 168°C to 171°C
Kogepunkt 225°C to 226°C (10 mmHg)
Mængde 100 g
Beilstein 884655
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,ethyl ether and chloroform. Slightly soluble in water.
Formel vægt 212.2
Procent renhed ≥99%