Få mere at vide
3,4,5-Trimethoxybenzenboronsyre, 98%
Artikelnummer. 11398186
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398186 1 g 1g
11308196 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398186 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15191.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 182163-96-8 | C9H13BO5 | 212,008 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 182163-96-8
Molekylær formel C9H13BO5
Molekylvægt (g/mol) 212.008
MDL nummer MFCD01075676
InChI nøgle RULQUTYJXDLRFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trimethoxybenzeneboronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl boronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl boranediol, 3,4,5-trimethoxylphenylboronic acid, boronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl, pubchem7894, acmc-1c5iu, ksc174i9j, 3,4,5-trimethoxy phenylboronic acid
PubChem CID 2734390
IUPAC navn (3,4,5-trimethoxyphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=CC(=C(C(=C1)OC)OC)OC)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trimethoxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼245 °C
Mængde 1 g
Beilstein 8205051
Formel vægt 212.01
Procent renhed 98%