Få mere at vide
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde |
| CAS | 86-81-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10H12O4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3,4,5-Trimethoxy-benzaldehyde, NSC 16692 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-6H,1-3H3 |
| SMIL | COc1cc(C=O)cc(OC)c1OC |
| IUPAC navn | 3,4,5-trimethoxybenzaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.2 |
| Vis mere |