Få mere at vide
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde 4-methoxy-d3 |
| CAS | 1219805-17-0 |
| Molekylær formel | C10 2H3 H9 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Benzaldehyde','3,5-dimethoxy-4-(methoxy-d3)-, 3,5-Dimethoxy-4-(trideuteriomethoxy)benzaldehyde, 3,5-Dimethoxy-4-methoxy-d3-benzaldehyde, 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde-d3, 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde-D3 (4-methoxy-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-6H,1-3H3/i3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1c(OC)cc(C=O)cc1OC |
| IUPAC navn | 3,5-dimethoxy-4-(trideuteriomethoxy)benzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.22 |
| Formel vægt | 199.0924 |