missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde-d3 (4-methoxy-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde 4-methoxy-d3 |
| CAS | 1219805-17-0 |
| Molekylær formel | C10 2H3 H9 O4 |
| Mængde | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H12O4/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-6 H,1-3H3/i3D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1c(OC)cc(C=O)cc1OC |
| IUPAC navn | 3,5-dimethoxy-4-(trideuteriomethoxy)benzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.22 |
| Formel vægt | 199.0924 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?