Få mere at vide
3,4,5-Trimethoxy-d9-benzyl Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4,5-Trimethoxybenzyl alcohol trimethoxy-d9 |
| CAS | 1219805-74-9 |
| Molekylær formel | C10 2H9 H5 O4 |
| Mængde | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H14O4/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5,11 H,6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1cc(CO)cc(OC([2 H])([2 H])[2 H])c1OC([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | [3,4,5-tris(trideuteriomethoxy)phenyl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.27 |
| Formel vægt | 207.1457 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |