Få mere at vide
3,4,5-Trihydroxycinnamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4,5-Trihydroxycinnamic Acid |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O5/c10-6-3-5(1-2-8(12)13)4-7(11)9(6)14/h1-4,10-11,14H,(H,12,13)/b2-1+ |
| Formel vægt | 196.0372 |