Få mere at vide
3,4,5-Trihydroxybenzoic Acid, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10040510 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10040510 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Artikelnummer. 10040510 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/3300/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 149-91-7
Smeltepunkt 253°C
Farve Yellow
Molekylær formel C7H6O5
MDL nummer MFCD00002510
Synonym gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czech
InChI nøgle LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
IUPAC navn 3,4,5-trihydroxybenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 170.12
PubChem CID 370
ChEBI CHEBI:30778
Formel vægt 170.12g/mol
Mængde 100 g
Emballage Plastic powder jar
Fysisk form Powder Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gallic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.