Få mere at vide
3,4,5-Trihydroxybenzoesyre monohydrat, ACS, 98+%
Artikelnummer. 11387878
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387878 100 g 100g
11377878 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036417.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5995-86-8 | C7H5O5 | 169,11 g/mol
3,4,5-Trihydroxybenzoesyre monohydrat bruges til fremstilling af farvestoffer og blæk, fotografiske fremkaldere og er blevet brugt som astringerende midler i medicinsk. Det bruges også som antioxidanter i fødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Molekylær formel C7H5O5
Molekylvægt (g/mol) 169.11
MDL nummer MFCD00149098
InChI nøgle LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Synonym gallic acid monohydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid hydrate, galop hydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate, gallicum acidum, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hydrate, gallic acid, monohydrate, gallicacidmonohydrate, gallic acid, acs, acmc-1ary0
PubChem CID 24721416
SMIL OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O
Specifica
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
Smeltepunkt 250°C (decomposition)
Farve Hvid til cremet
Mængde 100 g
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 144345
Opløselighedsinformation Soluble in water(1.1g/100ml).
IUPAC navn 3,4,5-trihydroxybenzoat
Formel vægt 188.14 (170.12 Anhydrous)
Procent renhed ≥98%
Grad ACS
Fysisk form Pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.