Få mere at vide
3,4,5-Trihydroxybenzoesyre monohydrat, ACS, 98+%
Artikelnummer. 11377878
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377878 500 g 500g
11387878 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036417.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
CAS: 5995-86-8 | C7H5O5 | 169,11 g/mol
3,4,5-Trihydroxybenzoesyre monohydrat bruges til fremstilling af farvestoffer og blæk, fotografiske fremkaldere og er blevet brugt som astringerende midler i medicinsk. Det bruges også som antioxidanter i fødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5995-86-8
Molekylær formel C7H5O5
Molekylvægt (g/mol) 169.11
MDL nummer MFCD00149098
InChI nøgle LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Synonym gallic acid monohydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid hydrate, galop hydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate, gallicum acidum, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hydrate, gallic acid, monohydrate, gallicacidmonohydrate, gallic acid, acs, acmc-1ary0
PubChem CID 24721416
SMIL OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
Smeltepunkt 250 °C (dekomponering)
Farve Hvid til cremet
Mængde 500 g
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 144345
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (1,1 g/100 ml).
IUPAC navn 3,4,5-trihydroxybenzoesyre;hydrat
Formel vægt 188,14 (170,12 Vandfri)
Procent renhed ≥98%
Grad ACS
Fysisk form Pulver