Få mere at vide
3,4,5-Trihydroxybenzoesyre monohydrat, 99%
Artikelnummer. 11497767
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497767 250 g 250g
11487767 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16303.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5995-86-8 | C7H5O5 | 169,11 g/mol
Dette kemikalie bruges til bestemmelse af cerium, titanium, fosfat og nitrit med spektrofotometri. Det bruges også til fremstilling af thiazinfarvestoffer, oxazinfarvestoffer, lægemidler osv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dette kemikalie bruges til bestemmelse af cerium, titanium, fosfat og nitrit med spektrofotometri. Det ′bruges også til fremstilling af thiazinfarvestoffer, oxazinfarvestoffer, lægemidler osv.
Opløselighed Det er opløseligt
i alkohol, ether, glycerol, acetone ubetydeligt i benzen, chloroform, petroleumsether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Hygroskopisk. Lysfølsom. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser, syrechlorider, syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5995-86-8
Molekylær formel C7H5O5
Molekylvægt (g/mol) 169.11
MDL nummer MFCD00149098
InChI nøgle LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Synonym gallic acid monohydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid hydrate, galop hydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate, gallicum acidum, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hydrate, gallic acid, monohydrate, gallicacidmonohydrate, gallic acid, acs, acmc-1ary0
PubChem CID 24721416
IUPAC navn 3,4,5-trihydroxybenzoesyre;hydrat
SMIL OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
Smeltepunkt 250 °C (dekomponering)
Mængde 250 g
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 144345
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i alkohol, ether, glycerol, acetone og er ubetydeligt i benzen, kloroform, petroleumsether.
Formel vægt 188,14 (170,12 Vandfri)
Procent renhed 0.99