Få mere at vide
3,4,5-trihydroxybenzoesyremonohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487767
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
Artikelnummer. 11487767
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16303.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5995-86-8 | C7H5O5 | 169.11 g/mol
Dette kemikalie bruges til bestemmelse af cerium, titanium, fosfat og nitrit med spektrofotometri. Det bruges også til fremstilling af thiazinfarvestoffer, oxazinfarvestoffer, lægemidler osv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dette kemikalie bruges til bestemmelse af cerium, titanium, fosfat og nitrit med spektrofotometri. Det ′bruges også til fremstilling af thiazinfarvestoffer, oxazinfarvestoffer, lægemidler osv.
Opløselighed Det er opløseligt
i alkohol, ether, glycerol, acetone ubetydeligt i benzen, chloroform, petroleumsether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Hygroskopisk. Lysfølsom. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser, syrechlorider, syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5995-86-8
Molekylær formel C7H5O5
Molekylvægt (g/mol) 169.11
MDL nummer MFCD00149098
InChI nøgle LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Synonym gallic acid monohydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid hydrate, galop hydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate, gallicum acidum, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hydrate, gallic acid, monohydrate, gallicacidmonohydrate, gallic acid, acs, acmc-1ary0
PubChem CID 24721416
IUPAC navn 3,4,5-trihydroxybenzoesyre;hydrat
SMIL OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
Smeltepunkt 250°C (decomposition)
Mængde 1000 g
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 144345
Opløselighedsinformation It is soluble in alcohol,ether,glycerol,acetone negligible in benzene,chloroform,petroleum ether.
Formel vægt 188.14 (170.12 Anhydrous)
Procent renhed 0.99