Få mere at vide
3,4,5-trihydroxybenzoesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Organisk syre bruges som standard til bestemmelse af phenoler i Folin-Ciocalteau-assayet3,4,5-Trihydroxybenzoesyre anvendes som et cyclooxygeasehæmmerstof, som findes i planter. I analytisk kemi bruges det som standard til at bestemme phenolindhold i forskellige analytter. Det fungerer som et udgangsmateriale til fremstilling af psykedelisk alkaloid meskalin. Yderligere bruges det til at fremstille polyestere baseret på phloretinsyre og gallussyre. Ud over dette bruges det til fremstilling af dets estere, såsom methylgallat, ethylgallat, propylgallat, octylgallat og doceylgallat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Organisk syre anvendes som standard til bestemmelse af phenoler i Folin-Ciocalteau-analysen. I analytisk kemi bruges det som standard til at bestemme phenolindhold i forskellige analytter. Det fungerer som et udgangsmateriale til fremstilling af psykedelisk alkaloid meskalin. Yderligere bruges det til at fremstille polyestere baseret på phloretinsyre og gallussyre. Ud over dette bruges det til fremstilling af dets estere, såsom methylgallat, ethylgallat, propylgallat, octylgallat og doceylgallat.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, ether, glycerol og acetone. Uopløseligt i benzen, chloroform og petroleumsether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser, syreanhydrider, syrechlorider, metaller.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid |
| Navn note | anhydrous |
| Smeltepunkt | ∼251°C (decomposition) |
| Tæthed | 1.694 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 2050274 |
| Følsomhed | Hygroscopic; Light sensitive |
| Merck Index | 144345 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,alcohol,ether,glycerol and acetone. Insoluble in benzene,chloroform and petroleum ether. |
| Formel vægt | 170.12 |
| Vedi altri risultati |
RUO– Kun brug til forskning
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.