Få mere at vide
3,4,5-trihydroxybenzoesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027844
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
250 g
1000 g
missing translation for 'unitSize'
1000g
250g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11451347
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar B24887.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 149-91-7 | C7H6O5 | 170.12 g/mol
Organisk syre bruges som standard til bestemmelse af phenoler i Folin-Ciocalteau-assayet3,4,5-Trihydroxybenzoesyre anvendes som et cyclooxygeasehæmmerstof, som findes i planter. I analytisk kemi bruges det som standard til at bestemme phenolindhold i forskellige analytter. Det fungerer som et udgangsmateriale til fremstilling af psykedelisk alkaloid meskalin. Yderligere bruges det til at fremstille polyestere baseret på phloretinsyre og gallussyre. Ud over dette bruges det til fremstilling af dets estere, såsom methylgallat, ethylgallat, propylgallat, octylgallat og doceylgallat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Organisk syre anvendes som standard til bestemmelse af phenoler i Folin-Ciocalteau-analysen. I analytisk kemi bruges det som standard til at bestemme phenolindhold i forskellige analytter. Det fungerer som et udgangsmateriale til fremstilling af psykedelisk alkaloid meskalin. Yderligere bruges det til at fremstille polyestere baseret på phloretinsyre og gallussyre. Ud over dette bruges det til fremstilling af dets estere, såsom methylgallat, ethylgallat, propylgallat, octylgallat og doceylgallat.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, ether, glycerol og acetone. Uopløseligt i benzen, chloroform og petroleumsether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser, syreanhydrider, syrechlorider, metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 149-91-7
Molekylær formel C7H6O5
Molekylvægt (g/mol) 170.12
MDL nummer MFCD00002510
InChI nøgle LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czech
PubChem CID 370
ChEBI CHEBI:30778
IUPAC navn 3,4,5-trihydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Specifica
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
Navn note anhydrous
Smeltepunkt ∼251°C (decomposition)
Tæthed 1.694
Mængde 250 g
Beilstein 2050274
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 144345
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,ether,glycerol and acetone. Insoluble in benzene,chloroform and petroleum ether.
Formel vægt 170.12
Procent renhed 0.99
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato