Få mere at vide
3,4,5-Trihydroxybenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11451347
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11451347 250 g 250g
11441347 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11451347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24887.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    776.13 DKK
    698.65 DKK / 250g
    Spare 77.48 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 149-91-7 | C7H6O5 | 170,12 g/mol
Organisk syre bruges som standard til bestemmelse af phenoler i Folin-Ciocalteau-assayet3,4,5-Trihydroxybenzoesyre anvendes som et cyclooxygeasehæmmerstof, som findes i planter. I analytisk kemi bruges det som standard til at bestemme phenolindhold i forskellige analytter. Det fungerer som et udgangsmateriale til fremstilling af psykedelisk alkaloid meskalin. Yderligere bruges det til at fremstille polyestere baseret på phloretinsyre og gallussyre. Ud over dette bruges det til fremstilling af dets estere, såsom methylgallat, ethylgallat, propylgallat, octylgallat og doceylgallat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Organisk syre anvendes som standard til bestemmelse af phenoler i Folin-Ciocalteau-analysen. I analytisk kemi bruges det som standard til at bestemme phenolindhold i forskellige analytter. Det fungerer som et udgangsmateriale til fremstilling af psykedelisk alkaloid meskalin. Yderligere bruges det til at fremstille polyestere baseret på phloretinsyre og gallussyre. Ud over dette bruges det til fremstilling af dets estere, såsom methylgallat, ethylgallat, propylgallat, octylgallat og doceylgallat.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, ether, glycerol og acetone. Uopløseligt i benzen, chloroform og petroleumsether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser, syreanhydrider, syrechlorider, metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149-91-7
Molekylær formel C7H6O5
Molekylvægt (g/mol) 170.12
MDL nummer MFCD00002510
InChI nøgle LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czech
PubChem CID 370
ChEBI CHEBI:30778
IUPAC navn 3,4,5-trihydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
Navn note Vandfri
Smeltepunkt ∼251 °C (dekomponering)
Tæthed 1.694
Mængde 250 g
Beilstein 2050274
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Merck Index 144345
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, alkohol, æter, glycerol og acetone. Uopløseligt i benzen, kloroform og petroleumsæter.
Formel vægt 170.12
Procent renhed 0.99