Få mere at vide
3,4,5-Trihydroxybenzamide, 98%
Artikelnummer. p-7025235
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11409047
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20620.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 618-73-5 | C7H7NO4 | 169.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 618-73-5
Molekylær formel C7H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 169.14
MDL nummer MFCD00014800
InChI nøgle RBQIPEJXQPQFJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallamide, benzamide, 3,4,5-trihydroxy, gallamid, gallic acid amide, benzamide,4,5-trihydroxy, acmc-1b99c, 3,4,5-trihydroxy benzamide, benzamide,3,4,5-trihydroxy, 3,4,5-tris oxidanyl benzamide, 3,4,5-trihydroxybenzamide
PubChem CID 69256
IUPAC navn 3,4,5-trihydroxybenzamid
SMIL NC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trihydroxybenzamide
Smeltepunkt ∼240°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 2644549
Formel vægt 169.14
Procent renhed 98%