Få mere at vide
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30456420
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30456420 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30456420 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT795015100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
CAS 13677-79-7
Molekylær formel C7 H6 O4
Mængde 100 mg
Synonym Benzaldehyde, 3,4,5-trihydroxy-, Gallaldehyde (7CI,8CI), 3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde, Gallic aldehyde, NSC 153692
InChI formel InChI=1S/C7H6O4/c8-3-4-1-5(9)7(11)6(10)2-4/h1-3,9-11H
SMIL Oc1cc(C=O)cc(O)c1O
IUPAC navn 3,4,5-trihydroxybenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 154.12
Formel vægt 154.0266