missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde Hydrate, TRC

Artikelnummer. 30453508
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453508 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30453508 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT89582050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde Hydrate
CAS 207742-88-9
Molekylær formel C7H6O4 . H2O
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6O4.H2O/c8-3-4-1-5(9)7(11)6(10)2-4;/h1-3,9-11H;1H2
SMIL O.Oc1cc(C=O)cc(O)c1O
IUPAC navn 3,4,5-trihydroxybenzaldehyde;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 172.13
Formel vægt 172.0372
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.