Få mere at vide
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde Hydrate |
| CAS | 207742-88-9 |
| Molekylær formel | C7H6O4 . H2O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O4.H2O/c8-3-4-1-5(9)7(11)6(10)2-4;/h1-3,9-11H;1H2 |
| SMIL | O.Oc1cc(C=O)cc(O)c1O |
| IUPAC navn | 3,4,5-trihydroxybenzaldehyde;hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.13 |
| Formel vægt | 172.0372 |