Få mere at vide
3,4,5-trihydroxybenzaldehydhydrat, 97 %
Artikelnummer. 11439536
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439536 1 g 1g
11449536 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439536 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19270.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13677-79-7 | C7H6O4 | 154,12 g/mol
3,4,5-trihydroxybenzaldehyd fra Geum japonicum har dobbelt hæmmende virkning på matrix metalloproteinase 9; hæmning af gelatinoytisk aktivitet såvel som MMP-9-ekspression i TNF-α induceret HASMC.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,4,5-trihydroxybenzaldehyd fra Geum japonicum har dobbelt hæmmende virkning på matrix
metalloproteinase 9; hæmning af gelatinoytisk aktivitet såvel som MMP-9-ekspression i TNF-α induceret HASMC.
Opløselighed Opløselig i DMSO
og methanol.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13677-79-7
Molekylær formel C7H6O4
Molekylvægt (g/mol) 154.12
MDL nummer MFCD00003371
InChI nøgle RGZHEOWNTDJLAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallaldehyde, benzaldehyde, 3,4,5-trihydroxy, pyrogallol-5-carboxaldehyde, 3,4,5-trihydroxy benzaldehyde, pubchem21300, 3,4,5-trihydroxybenz, acmc-209c9s, 3,4,5-trihydroxybenzaldhyde, 3,4,5-trihydroxy-benzaldehyde, 3,4,5-tris oxidanyl benzaldehyde
PubChem CID 83651
IUPAC navn 3,4,5-trihydroxybenzaldehyd
SMIL OC1=CC(C=O)=CC(O)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde hydrate
Smeltepunkt ∼212°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 2091654
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO and Methanol.
Formel vægt 154.12 (Anhydrous)
Procent renhed 97%